Learn More
ZVG Zellstoff Vertrieb™ Feinstaubfiltermasken FFP3 Standard Plus, mit Ausatemventil (VE=20Stck.)
Marke: ZVG Zellstoff Vertrieb™ 3093201
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.25000kg
Beschreibung
Nach EN 149:2001 geprüfte Einwegmasken dürfen nur zum Schutz gegen partikelförmige Schadstoffe wie z.B. Staub und Rauch, nicht aber zum Schutz vor Gasen verwendet werden.FF P1 - Schutz vor gesundheitsschädlichen Partikeln (Grob- und Feinstäube).
FF P2 - Schutz gegen feste Partikel von mindergiftigen und gesundheitsschädigenden Substanzen.
FF P3 - Schutz gegen gesundheitsgefährdende giftige, feste und flüssige Partikel.
Das Standard-Programm besticht durch den sehr leichten, klassisch vorgeformten Maskenkörper. Der mit Schaumstoff gepolsterte Nasenbereich garantiert druckfreien Dichtsitz.
Die Masken des Standard plus-Programms sind ebenso wie die Masken des Komfort-Programms hygienisch einzeln verpackt, platzsparend faltbar und in der praktischen Spenderbox erhältlich.
Die Partikel filtrierenden Halbmasken des Komfort-Programms zeichnen sich durch ihren sehr geringen Atemwiderstand bei hoher Filterkapazität aus.
Die Gesichtsmasken sind grün mit Gummibändern, 3-lag., formbarer Nasenflügel, guter Sitz, glasfaserfrei, latexfrei. Eine Zertifizierung nach EN-14683 Typ II, über 98% bakterielle Filterwirkung (BFE) liegt vor.
D = Dolomit-Test wurde bestanden
NR = nur für eine Schicht verwenden (non reusable)
R = wieder verwendbar (reusable)
Typ: FFP3 Standard Plus NR D
Ausatemventil: mit
Spezifikation
EN 149: 2001 | |
Filter Mask | |
Protection Against Solid Hazardous Toxic, Solid and Liquid Particle | |
Yes |
Single-use | |
Yes | |
Exhalation valve | |
20/Pk. |