Learn More
FGF16 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Proteintech 16876-1-AP-150UL
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16886634
  • 329.85 € / 150 Mikroliter
Voraussichtliches Versanddatum: 23-06-2021
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
This antibody is specific to FGF16.
Plays an important role in the regulation of embryonic development, cell proliferation and cell differentiation, and is required for normal cardiomyocyte proliferation and heart development. .
Spezifikation
Spezifikation
FGF16
0.13 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
O43320, O54769, Q9ESL8
FGF 16, FGF16, fibroblast growth factor 16
Rabbit
IgG
150 μL
-20°C
Primary
60464, 80903, 8823
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Unconjugated
FGF16
Liquid
Fgf16
Peptide
Antigen Affinity Chromatography
RUO
Antibody
Polyclonal
Human, Mouse, Rat