Learn More
Invitrogen™ FGFR3 [G697C] Recombinant Human Protein
Human FGFR3, C-terminal fragment, amino acids R397-T806 (as in NCBI/Protein entry NP_000133.1) with a G697C mutation, N-terminal GST-HIS6 fusion protein with a 3C cleavage site, expressed in Sf9 insect cells.
492.00 € - 7490.00 €
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) Enzyme and Protein Activity Assay, Industrial and Applied Science, Kinase Assay, Kinase Biology, Kinase Proteins and Expression Reagents, Pharma and Biopharma, Protein Assays and Analysis, Protein Biology, Target and Lead Identification and Validation
Zusammensetzung 50mM HEPES pH 7.5, 100mM NaCl, 5mM DTT, 15mM reduced glutathione, 20% glycerol
Molekulargewicht 74.0kDa
Lagerungsbedingungen Store at -68 to -85°C. Aliquot at first use to avoid multiple freeze-thaws.
Gen-Alias ACH, CD333, CEK2, FGFR-3, HSFGFR3EX, JTK4
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15468853
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Invitrogen™
PV6184
10μg
492.00 €
10 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 06-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15478853
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Invitrogen™
PV6185
100μg
1678.00 €
100 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 14-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15488853
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Invitrogen™
PV6186
1mg
7490.00 €
1 Milligramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 14-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
  • Validated in LanthaScreen™ Kinase Binding Assay
  • Protocols available for simple use and optimized performance
  • Multiple pack sizes available for convenient use
Spezifikation
Spezifikation
Enzyme and Protein Activity Assay, Industrial and Applied Science, Kinase Assay, Kinase Biology, Kinase Proteins and Expression Reagents, Pharma and Biopharma, Protein Assays and Analysis, Protein Biology, Target and Lead Identification and Validation
74.0kDa
ACH, CD333, CEK2, FGFR-3, HSFGFR3EX, JTK4
Human
GST Tag, His Tag
50mM HEPES pH 7.5, 100mM NaCl, 5mM DTT, 15mM reduced glutathione, 20% glycerol
Store at -68 to -85°C. Aliquot at first use to avoid multiple freeze-thaws.
aa 397-806
Recombinant
Videos