Learn More
Invitrogen™ FGR Recombinant Human Protein
FGR is a SRC-related kinase present in hematopoietic cells.
1826.00 € - 7890.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer | NP_005239 |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Enzyme and Protein Activity Assay, Kinase Assay, Protein Assays and Analysis, Protein Biology |
Zusammensetzung | 20mM Tris, pH 7.5, 100mM NaCl, 0.05mM EDTA, 0.05% NP-40, 1mM DTT, 50% glycerol |
Molekulargewicht | 62kDa |
Lagerungsbedingungen | Store at -80°C. At first use, aliquot and store at -80°C to avoid multiple freeze-thaws. |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15440303
|
Invitrogen™
PR4146B |
100μg |
1826.00 €
100 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 16-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10158672
|
Invitrogen™
PV4078 |
1mg |
7890.00 €
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 08-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
FGR signals within multiple pathways including within the integrin pathway and downstream of chemokine and cytokine receptors.
Spezifikation
NP_005239 | |
20mM Tris, pH 7.5, 100mM NaCl, 0.05mM EDTA, 0.05% NP-40, 1mM DTT, 50% glycerol | |
Store at -80°C. At first use, aliquot and store at -80°C to avoid multiple freeze-thaws. | |
Full Length | |
SRC Kinase Family | |
Recombinant | |
Baculovirus |
Enzyme and Protein Activity Assay, Kinase Assay, Protein Assays and Analysis, Protein Biology | |
62kDa | |
RUO - research use only | |
FGR | |
Human | |
His Tag | |
Frozen |