Learn More
FHL3 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Artikelnummer. 16807823 Alle ansehen Proteintech Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
20 μL
150 μL
Packungsgröße:
150 Mikroliter
20 Mikroliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16807823 20 μL 20 Mikroliter
16897813 150 μL 150 Mikroliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16807823 Lieferant Proteintech Lieferanten-Nr. 110282AP20UL
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Rabbit Polyclonal Antibody
This antibody recognizes specifically the 34 kDa FHL3 protein.
LIM proteins are defined by the possession of a highly conserved double zinc finger motif called the LIM domain.
Spezifikation
Antigen FHL3
Anwendungen Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunoprecipitation
Klassifikation Polyclonal
Konzentration 0.15 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
Gen FHL3
Gen-Zugriffsnummer Q13643, Q9R059
Gen-Alias FHL 3, FHL3, four and a half LIM domains 3, Skeletal muscle LIM protein 2, SLIM 2, SLIM2
Gensymbole Fhl3
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen FHL3 Fusion Protein Ag1495
Reinigungsverfahren Antigen Affinity Chromatography
Menge 20 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 14201, 2275, 313582
Zielspezies Mouse, Rat, Human
Inhalt und Lagerung -20°C
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotype IgG