Beschreibung
Nutzen Sie wasserabweisende Thermo Scientific™ Lagerboxen aus Hartkarton zur Lagerung verschiedener Probengefäße in Ultra-Tiefkühlgeräten oder Geräten zur Kryokonservierung. Erhältlich in Verpackungseinheiten zu 12 Stück in den Farben gelb, rosa, rot, blau, grün oder verschiedene Farben gemischt. Unterteilungen sind separat erhältlich.
- Robuste, wasserabweisende Boxen aus Hartfaser mit Deckel für die Probenlagerung
- Erhältlich in 2 in. Höhe (5 cm)
Bestellinformationen:
Erhältlich in Verpackungseinheiten zu 12 Stück in den Farben gelb, rosa, rot, blau, grün oder verschiedene Farben gemischt. Unterteilungen sind separat erhältlich.
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Divers |
| Material | Hartfaserplatte |
| Form | Quadratisch |
| Typ | Aufbewahrungsbox für Kryoröhrchen |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Ultra-Tiefkühlgerät |
| Menge | 12/Packung, 12/Karton |
| Abmessungen (L x B x H) | 5 x 5 x 2 in. (12,7 x 12,7 x 5 cm) |
| Länge (angloamerikanisch) | 5 in. |
| Länge (metrisch) | 12,7 cm |
| Breite (angloamerikanisch) | 5 in. |
| Mehr anzeigen |