Learn More
Thermo Scientific™ Lagerboxen aus Hartfaser (farbig)
Nutzen Sie wasserabweisende Thermo Scientific™ Boxen aus Hartfaser zur Lagerung verschiedener Probengefäße in Ultra-Tiefkühltruhen oder Geräten zur Kryokonservierung.
Marke: Thermo Scientific™ 1950879
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.45000kg
Beschreibung
Nutzen Sie wasserabweisende Thermo Scientific™ Lagerboxen aus Hartkarton zur Lagerung verschiedener Probengefäße in Ultra-Tiefkühlgeräten oder Geräten zur Kryokonservierung. Erhältlich in Verpackungseinheiten zu 12 Stück in den Farben gelb, rosa, rot, blau, grün oder verschiedene Farben gemischt. Unterteilungen sind separat erhältlich.
- Robuste, wasserabweisende Boxen aus Hartfaser mit Deckel für die Probenlagerung
- Erhältlich in 2 in. Höhe (5 cm)
Erhältlich in Verpackungseinheiten zu 12 Stück in den Farben gelb, rosa, rot, blau, grün oder verschiedene Farben gemischt. Unterteilungen sind separat erhältlich.
Spezifikation
Wasserabweisende Kryo-Box aus Hartfaserkarton (2 Zoll) | |
Hartfaserplatte | |
Aufbewahrungsbox für Kryoröhrchen | |
12/Packung, 12/Karton | |
5 in. | |
5 in. | |
2 in. | |
0,5 kg |
Rosa | |
Quadratisch | |
Ultra-Tiefkühlgerät | |
5 x 5 x 2 in. (12,7 x 12,7 x 5 cm) | |
12,7 cm | |
12,7 cm | |
5 cm |