Learn More
Thermo Scientific™ Fiberlite™ F21-48 x 2 Festwinkelrotor
Geeignet für Mikrovolumen-Protokolle mit dem Thermo Scientific™ Fiberlite™ F21-48 x 2 Festwinkelrotor.
3535.00 €
Spezifikation
Typ Festwinkelrotor
Fassungsvermögen 48 x 2 ml
Max. RZB 25.055 × g
Max. Geschwindigkeit 15.200 U/min
Min. Radius (metrisch) 5,1 cm
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 1
Produktcode Marke Zur Verwendung mit (Geräte) Fassungsvermögen Max. Geschwindigkeit Max. RZB Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Zur Verwendung mit (Geräte) Fassungsvermögen Max. Geschwindigkeit Max. RZB Preis Menge & Verfügbarkeit  
10707845
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
75003664
Thermo Scientific Sorvall Legend XT/XF, Sorvall Legend X1, Sorvall ST 40, Sorvall ST 16, Multifuge X3/X3F, Multifuge X1, Megafuge 40, Megafuge 48 x 2 ml 15.200 U/min 25.055 × g
3535.00 €
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 04-10-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Geeignet für Mikrovolumen-Protokolle mit dem Thermo Scientific™ Fiberlite™ F21-48 x 2 Festwinkelrotor.
Fiberlite Rotor:
  • Verkürzt Laufzeiten bei höheren RZB-Werten dank Kohlefaserrotoren geringen Gewichts.
  • Sorgt für eine strukturelle Integrität mit korrosions- und ermüdungsbeständiger Bauweise.
  • 15 Jahre Garantie
Bestellinformationen:
Röhrchenadapter sind gesondert (24/Satz) erhältlich; Ersatz-O-Ringe (021-489-021) sind ebenfalls verfügbar. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem lokalen Thermo Fisher Scientific Ansprechpartner.
Kompatibel mit:
Thermo Scientific SorvallTM LegendTM X1, X3, Sorvall ST 40, MultifugeTM X1, X3, Megafuge 40, SL40 und EppendorfTM 5810/5804 Serie, Sorvall Legend T+, Multifuge 3+ Serie, Sorvall Legend 23R, MR23i, Thermo Scientific NalgeneTM Flaschen und Röhrchen
Hinweis:
Leistung kann je nach Zentrifugenmodell variieren.
Spezifikation
Spezifikation
Festwinkelrotor
25.055 × g
5,1 cm
50 mm
45 °
48 x 2 ml
15.200 U/min
455
11 mm