missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fibrinogen beta chain Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech

Artikelnummer. 16816484 Alle ansehen Proteintech Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
150 μL
20 μL
Packungsgröße:
150 Mikroliter
20 Mikroliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16816484 20 μL 20 Mikroliter
16806484 150 μL 150 Mikroliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16816484 Lieferant Proteintech Lieferanten-Nr. 167471AP20UL

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

The protein encoded by this gene is the beta component of fibrinogen, a blood-borne glycoprotein comprised of three pairs of nonidentical polypeptide chains. Following vascular injury, fibrinogen is cleaved by thrombin to form fibrin which is the most abundant component of blood clots. In addition, various cleavage products of fibrinogen and fibrin regulate cell adhesion and spreading, display vasoconstrictor and chemotactic activities, and are mitogens for several cell types. Mutations in this gene lead to several disorders, including afibrinogenemia, dysfibrinogenemia, hypodysfibrinogenemia and thrombotic tendency.

Spezifikation

Antigen Fibrinogen beta chain
Anwendungen Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Polyclonal
Konzentration 0.47 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
Gen FGB
Gen-Zugriffsnummer P02675, P14480, Q8K0E8
Gen-Alias FGB, fibrinogen beta chain
Gensymbole FGB
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Fibrinogen beta chain Fusion Protein Ag10169
Reinigungsverfahren Antigen Affinity Chromatography
Menge 20 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 110135, 2244, 24366
Zielspezies Mouse, Rat, Human
Inhalt und Lagerung -20°C
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.