missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fibroblast Antibody (ER-TR7), DyLight 405, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18023894 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18023894 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18023894 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NB10064932V

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rat Monoclonal Antibody

Fibroblast Monoclonal specifically detects Fibroblast in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Frozen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen Fibroblast
Anwendungen Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Frozen)
Klassifikation Monoclonal
Klon ER-TR7
Konjugat DyLight 405
Verdünnung Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Frozen
Gen-Alias reticular fibroblast
Wirtsspezies Rat
Immunogen Isolated C3H thymic stromal cells
Reinigungsverfahren Protein G purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Testspezifität NB100-64932 recognizes ER-TR7, an antigen that is located in the cytoplasm of reticular fibroblasts and is a component of the extracellular matrix of lymphoid and non-lymphoid organs. The antigen recognized by clone ER-TR7 has not been identified but studies suggest that it is likely to be distinct from laminin, fibronectin, collagen types I-IV, heparin sulphate proteoglycan, entactin and nidogen. Clone ER-TR7 has been used to stain the microanatomy of various organs and also stains subendothelial deposits in atherosclerotic plaques.
Zielspezies Mouse
Inhalt und Lagerung Store at 4C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG2a
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

For Research Use Only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.