Learn More
Ficoll 400 (weißes bis cremefarbenes Pulver/Molekularbiologie), Fisher BioReagents
Catalog Number p-25894
Click to view available options
Menge:
10 g
25 g
100 g
500 g
Verpackung:
Poly Bottle
Poly-Flasche
26873-85-8
C15H27ClO12
434.819
IACFXVUNKCXYJM-AKSHDPDZSA-N
ficol 400
88330506
2-(chloromethyl)oxirane;(2R,3R,4S,5S,6R)-2-[(2S,3S,4S,5R)-3,4-dihydroxy-2,5-bis(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]oxy-6-(hydroxymethyl)oxane-3,4,5-triol
C1C(O1)CCl.C(C1C(C(C(C(O1)OC2(C(C(C(O2)CO)O)O)CO)O)O)O)O
26873-85-8
C15H27ClO12
434.819
IACFXVUNKCXYJM-AKSHDPDZSA-N
ficol 400
88330506
2-(chloromethyl)oxirane;(2R,3R,4S,5S,6R)-2-[(2S,3S,4S,5R)-3,4-dihydroxy-2,5-bis(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]oxy-6-(hydroxymethyl)oxane-3,4,5-triol
C1C(O1)CCl.C(C1C(C(C(C(O1)OC2(C(C(C(O2)CO)O)O)CO)O)O)O)O
Ficoll 400 (White to Off-White Powder/Molecular Biology)
Ficoll 400 wird als Bestandteil von Denhardts Reagenz und in Gel-Ladepuffern für DNA-Gele verwendet. Es wird auch bei der Bildung von Dichtegradienten zur Trennung von Zellen und subzellulären Komponenten verwendet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Ficoll™ 400
Farbe White
Physikalische Form Powder/Solid
Menge 10 g
Formelmasse ≈400,000
Güte Molecular Biology
Verpackung Poly Bottle
Spezifische Drehung Inclusive between 50° (+ or -)