Learn More
EKASTU Safety Filteradapter 230
Der EKASTU Filteradapter 230 dient zum Anschluss von Filtern der Serie 230 an eine Maske mit DIN EN 148-1-Gewinden.
Marke: EKASTU Safety 421621
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10000kg
Spezifikation
DIN EN 14387 | |
Schwarz | |
Partikelfilter, Gasfilter, Mehrtypfilter, Kombinationsfilter, Mehrtyp-Kombinationsfilter | |
10 x 4,5 x 10,5cm |
zum Anschluss an Atemschutzmasken mit DIN EN 148-1 Gewinde (Rundgewinde) | |
Filteradapter | |
Filteradapter 230 | |
ca. 34 Gramm |