Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Filteradapter
Aus Borosilikatglas. Lenz Laborglasinstrumente™ Filteradapter werden zum Einfügen von Filtertiegeln zur Filtratsammlung verwendet.
Marke:  Lenz Laborglasinstrumente™ 07189050
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.50000kg
Artikelnummer. 10419562
  • 37.74 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 26-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Aus Borosilikatglas
  • Zur Verwendung bei der Filtration
Spezifikation
Spezifikation
Borosilikatglas
132 mm
50 mm