Learn More
CleanSpace™ Technology Filteradapter
Der Filteradapter muss bei Verwendung des CleanSpace™ Filters mit großem Gehäuse angebracht sein.
Marke: CleanSpace™ Technology PAF-0038
47.87 EUR gültig bis 2024-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21637" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.11070kg
Beschreibung
- Kompatibel mit den CleanSpace™ PAPR-Netzteilen PAF-1034 und PAF-2034
- Geeignet für alle großen CleanSpac™ Filter: PAF-1003
- Materialien: Kunststoffgehäuse, Silikondichtung, Befestigungselemente aus Stahl und Federn aus Edelstahl.
- Einfaches und schnelles Einsetzen und Entfernen aus dem Netzteil
Spezifikation
AS/NZS1716:2012, EN 12942 | |
Filteradapter | |
PAF-0038 | |
180 x 110 x 80 mm |
Nein | |
PAF-1034, PAF-1070 | |
Bei -10 °C bis +55 °C lagern | |
113 g |