missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
ROBU VitraPOR™ Filtertiegel, 15 mL
VitraPOR™ Filtertiegel weisen eine individuelle Nummerierung auf und erlauben eine eindeutige Probenidentifikation.
Marke: ROBU VitraPOR™ 20152
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.23460kg
Beschreibung
- Für die analytische Filtration im Labor
- Geeignete Glasadapter und Gummihülsen sind erhältlich
- Ausgezeichnete Beständigkeit gegen Chemikalien und Temperaturen bis 500 °C
Spezifikation
Borosilikatglas 3.3 | |
15 ml | |
2 |