missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ROBU VitraPOR™ Filtertiegel, 30 mL

VitraPOR™ Filtertiegel weisen eine individuelle Nummerierung auf und erlauben eine eindeutige Probenidentifikation.

Marke:  ROBU VitraPOR™ 2030C

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.33910kg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 16883006

  • 104.00 € / 10 Stück


Voraussichtliches Versanddatum: 22-06-2021
Zum Warenkorb hinzufügen

Beschreibung

Beschreibung

  • Für die analytische Filtration im Labor
  • Geeignete Glasadapter und Gummihülsen sind erhältlich
  • Ausgezeichnete Beständigkeit gegen Chemikalien und Temperaturen bis 500 °C
Spezifikation

Spezifikation

30 mL
Borosilikatglas 3.3
Grob
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation