Learn More
ROBU VitraPOR™ Filterplatte, zentriert, mit 10,5 mm Loch, Borosilikatglas 3.3
Für Gasverteilungsrohre
Marke: ROBU VitraPOR™ 17024
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.08840kg
Beschreibung
- Ausgezeichnete Beständigkeit gegen Chemikalien und Temperaturen bis 500 °C
Spezifikation
Borosilikatglas 3.3 | |
Bohrung, Ø 10,5 mm | |
3,5 ± 0,8 mm |
Unsteril | |
4 | |
30 mm |