Learn More
ROBU VitraPOR™ Filterplatte, biplan geschliffen, rund zentriert, 10 mm
Die Flächen der VitraPOR™ Filterplatten aus unerer 16er Serie sind geschliffen und weisen eine exakte Stärke sowie planparallele Oberflächen auf, wie sie bei speziellen Einbausituationen gefordert sind.
61.10 € - 157.00 €
Spezifikation
Material | Borosilikatglas 3.3 |
---|---|
Sterilität | Unsteril |
Anzahl pro Packung | 10 St./Packung |
Dicke (metrisch) | 2,0 ± 0,2 mm |
Durchmesser (metrisch) Membran | 10 mm |
Produktcode | Marke | Porosität | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Porosität | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16872806
|
ROBU VitraPOR™
16103 |
3 |
61.10 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 07-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
16842806
|
ROBU VitraPOR™
16100 |
0 |
61.10 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 07-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
16882806
|
ROBU VitraPOR™
16104 |
4 |
71.05 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 07-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
16802816
|
ROBU VitraPOR™
16109 |
00 |
61.10 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 07-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
16862806
|
ROBU VitraPOR™
16102 |
2 |
61.10 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 07-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
16852806
|
ROBU VitraPOR™
16101 |
1 |
61.10 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 07-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
16892806
|
ROBU VitraPOR™
16105 |
5 |
157.00 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 07-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
16812816
|
ROBU VitraPOR™
1610F |
Fein |
78.00 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 07-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Sie zeichnen sich durch hohe chemische Resistenz, minimale Wärmedehnung sowie hohe Temperaturwechselbeständigkeit aus.
Spezifikation
Borosilikatglas 3.3 | |
10 St./Packung | |
10 mm |
Unsteril | |
2,0 ± 0,2 mm |