missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ROBU VitraPOR™ Filterplatte, biplan geschliffen, rund zentriert, 300 mm

Die Flächen der VitraPOR™ Filterplatten aus unerer 16er Serie sind geschliffen und weisen eine exakte Stärke sowie planparallele Oberflächen auf, wie sie bei speziellen Einbausituationen gefordert sind.

Marke:  ROBU VitraPOR™ 63002

Weitere Details : Netto-Gewicht : 2.26100kg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 16883286

  • 1000.00 € / 1 Stück


Verfügbar ab
25-06-2021
Zum Warenkorb hinzufügen

Beschreibung

Beschreibung

  • Ausgezeichnete Beständigkeit gegen Chemikalien und Temperaturen bis 500 °C
  • Unter bestimmten Installationsbedingungen können biplanare Ausführungen erforderlich sein
Spezifikation

Spezifikation

300 mm
2
Borosilicate Glass 3.3
1 Ea.
18,0 mm ± 0,5 mm
Non-sterile
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation