Learn More
ROBU VitraPOR™ Filterplatte, biplan geschliffen, rund zentriert, 80 mm
Die Flächen der VitraPOR™ Filterplatten aus unerer 16er Serie sind geschliffen und weisen eine exakte Stärke sowie planparallele Oberflächen auf, wie sie bei speziellen Einbausituationen gefordert sind.
207.00 € - 498.00 €
Spezifikation
Material | Borosilikatglas 3.3 |
---|---|
Sterilität | Unsteril |
Dicke (metrisch) | 5,0 ± 0,2 mm |
Durchmesser (metrisch) Membran | 80 mm |
Produktcode | Marke | Porosität | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Porosität | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16862876
|
ROBU VitraPOR™
16804 |
4 |
247.00 €
5 Stück |
Verfügbar ab: 02-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
16832876
|
ROBU VitraPOR™
16801 |
11 |
207.00 €
5 Stück |
Verfügbar ab: 02-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
16842876
|
ROBU VitraPOR™
16802 |
2 |
207.00 €
5 Stück |
Verfügbar ab: 02-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
16822876
|
ROBU VitraPOR™
16800 |
0 |
207.00 €
5 Stück |
Verfügbar ab: 02-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
16852876
|
ROBU VitraPOR™
16803 |
3 |
207.00 €
5 Stück |
Verfügbar ab: 02-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
16882876
|
ROBU VitraPOR™
16809 |
00 |
207.00 €
5 Stück |
Verfügbar ab: 02-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
16872876
|
ROBU VitraPOR™
16805 |
5 |
498.00 €
5 Stück |
Verfügbar ab: 02-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
16892876
|
ROBU VitraPOR™
1680F |
Fein |
280.00 €
5 Stück |
Verfügbar ab: 02-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Sie zeichnen sich durch hohe chemische Resistenz, minimale Wärmedehnung sowie hohe Temperaturwechselbeständigkeit aus.
Spezifikation
Borosilikatglas 3.3 | |
Unsteril | |
5,0 ± 0,2 mm | |
80 mm |