missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ROBU VitraPOR™ Filterplatte, Oberflächen unbearbeitet, rund zentriert, 5 mm

Die Flächen der VitraPOR™ Standard Filterplatten sind nur gesintert und können eine Stärkentoleranz aufweisen.

Marke:  ROBU VitraPOR™ 15054

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00480kg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 16882756

  • 36.00 € / 10 Stück


Verfügbar ab
24-06-2021
Zum Warenkorb hinzufügen

Beschreibung

Beschreibung

  • Ausgezeichnete Beständigkeit gegen Chemikalien und Temperaturen bis 500 °C
Spezifikation

Spezifikation

5 mm
4
Borosilicate Glass 3.3
10/Pk.
2,8 ± 0,7 mm
Non-sterile
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation