Learn More
ROBU VitraPOR™ Filterplatte, Oberflächen unbearbeitet, rund zentriert, 70 mm
Die Flächen der VitraPOR™ Standard Filterplatten sind nur gesintert und können eine Stärkentoleranz aufweisen.
110.00 € - 317.00 €
Spezifikation
Material | Borosilikatglas 3.3 |
---|---|
Sterilität | Unsteril |
Anzahl pro Packung | 5/Packung |
Dicke (metrisch) | 5,5 ± 1,3 mm |
Durchmesser (metrisch) Membran | 70 mm |
Produktcode | Marke | Porosität | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Porosität | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16892786
|
ROBU VitraPOR™
15704 |
4 |
142.00 €
5 Stück |
Verfügbar ab: 02-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
16812796
|
ROBU VitraPOR™
15709 |
00 |
110.00 €
5 Stück |
Verfügbar ab: 02-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
16882786
|
ROBU VitraPOR™
15703 |
3 |
110.00 €
5 Stück |
Verfügbar ab: 02-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
16852786
|
ROBU VitraPOR™
15700 |
0 |
110.00 €
5 Stück |
Verfügbar ab: 02-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
16862786
|
ROBU VitraPOR™
15701 |
1 |
110.00 €
5 Stück |
Verfügbar ab: 02-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
16802796
|
ROBU VitraPOR™
15705 |
5 |
317.00 €
5 Stück |
Verfügbar ab: 02-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
16872786
|
ROBU VitraPOR™
15702 |
2 |
110.00 €
5 Stück |
Verfügbar ab: 02-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
16822796
|
ROBU VitraPOR™
1570F |
Fein |
171.00 €
5 Stück |
Verfügbar ab: 02-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Sie zeichnen sich durch hohe chemische Resistenz, minimale Wärmedehnung sowie hohe Temperaturwechselbeständigkeit aus.
Spezifikation
Borosilikatglas 3.3 | |
5/Packung | |
70 mm |
Unsteril | |
5,5 ± 1,3 mm |