missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ROBU VitraPOR™ Filterplatte, Oberflächen unbearbeitet, rund zentriert, 80 mm

Die Flächen der VitraPOR™ Standard Filterplatten sind nur gesintert und können eine Stärkentoleranz aufweisen.

Marke:  ROBU VitraPOR™ 15805

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.24220kg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 16882796

  • 418.00 € / 5 Stück
Verfügbar ab: 03-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen

Beschreibung

Beschreibung

  • Ausgezeichnete Beständigkeit gegen Chemikalien und Temperaturen bis 500 °C
Spezifikation

Spezifikation

Borosilikatglas 3.3
5/Packung
6,0 ± 1,4 mm
Unsteril
5
80 mm
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote