Learn More
Syngene™ FRLP-Filter
Der Syngene™ FRLP-Filter arbeitet zusammen mit den Syngene GBox- und GBox Mini-Systemen und kann nur mit dem EPI/RGB-Modul verwendet werden.
Marke: Syngene™ FILTFRLP-GX
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.20000kg
Beschreibung
- Für die Verwendung in Filterrädern mit 7 Positionen der GBox- und GBox Mini-Systeme.
Spezifikation
Befestigt | |
GBox und GBox Mini | |
670 bis 780 nm |