Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Filter Funnels
Made of borosilicate glass. Lenz Laborglasinstrumente™ Filter funnels are ideal for separating solids from liquids via laboratory filtration.
47.22 € - 690.06 €
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10284291
|
Lenz Laborglasinstrumente™
07195379 |
4000 mL |
690.06 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 24-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10757141
|
Lenz Laborglasinstrumente™
07195328 |
50 mL |
47.22 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 28-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Made from borosilicate glass
- Separates solids from liquids
Spezifikation
Borosilikatglas | |
3 | |
1 |