Learn More
Lenz Laborglasintrumente Filtertrichter
Aus qualitativ hochwertigen Materialien hergestellt.Jeder Fertigungsschritt wird durch ein umfassendes Qualitätsmanagementsystem auf Grundlage der Norm DIN ISO 9001/EN 29001 getestet.
Marke: Lenz Laborglasintrumente 07195170
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10000kg
Beschreibung
- Filtertrichter
- Material: Borosilikatglas 3.3
Spezifikation
1 L | |
320 mm | |
120 mm |
Borosilikatglas 3.3 | |
120 mm | |
1 |