Läs mer
Läs mer
Spectrum Labs™ MICROKROS HOLLOW FIBER FILTER MODULE 1XFL PS 0.05
Specifikationer
Specifikationer
| Porengröße | 0,05 μm |
| Filtrationsbereich | 28 cm2 |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zur Verwendung mit PS-Anwendungen |
| Anzahl pro Packung | Je 1 |
| Typ | Filtermodule |
| Innendurchmesser (metrisch) | 0,5 mm |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?