Learn More
Gilson™ Filter für P5000 und P10 ml-Spitzen
Hergestellt von Gilson™. Gilson™ Filter für P5000 und P10 ml-Spitzen gewährleisten hohe Leistung, Zuverlässigkeit und Genauigkeit.
Marke: Gilson™ F161241
31.73 EUR gültig bis 2024-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21741" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.04680kg
Beschreibung
- Für die Verwendung mit P5000 und P10 ml Pipetman™ Classic™
- Ersatzfilter
Spezifikation
Ersatzfilter | |
Gefiltert | |
Autoklavierbar | |
Ja | |
Polypropylen |
100 bis 1000 µl | |
Steril | |
Gilson™ Pipetman™ C1200, Gilson™ Pipetman™ U1000, Gilson™ Pipetman™ F250 bis F1000, Gilson™ Pipetman™ P1000N, Gilson™ Pipetman™ P1000 | |
Diamond™ Sterlipack™ |