Learn More
Karl Hecht™ Filterpapier
Trennen Sie Partikel in der Lösung mit mittelschneller Filtrationsgeschwindigkeit. Karl Hecht™ Filterpapier, mittelschnell, gefaltet, ermöglicht eine Vielzahl von routinemäßigen analytischen Prozessen, die Partikelfiltration/Retention erfordern.
26.08 € - 42.88 €
Spezifikation
Format | Gefaltet |
---|---|
Filtrationsgeschwindigkeit | Mittelschnell, gemäß DIN 53137 22s |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Geeignet für Fett-Analysen |
Dicke (metrisch) | 0,16 mm |
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10267521
|
Karl Hecht™
41260015 |
150 mm |
37.68 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 06-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10175231
|
Karl Hecht™
41260018 |
185 mm |
42.88 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 16-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10358771
|
Karl Hecht™
41260011 |
110 mm |
26.08 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 14-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Mittelschnelle Filtration.
- Geeignet für die Analyse von Fetten (durch geringe etherlösliche Rückstände).
- Gefaltet und verpackt.
Spezifikation
Gefaltet | |
Mittelschnell, gemäß DIN 53137 22s | |
Geeignet für Fett-Analysen | |
0,16 mm |