Learn More
Eppendorf™ Filtersatz für BioSpectrometer Fluoreszenz
Marke:  Eppendorf™ 6137928009
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.50000kg
Artikelnummer. 15139552
  • 3780.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 17-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Bestellinformation
ForUseWithEquipment
Spezifikation
Spezifikation
Filtersatz
Zur Überprüfung der photometrischen Genauigkeit und des systematischen Wellenlängenfehlers (gemäß NIST) und zur Überprüfung der fluormetrischen Präzision (Zufallsfehler) und Linearität
Für BioSpectrometer Fluoreszenz