Learn More
Sartorius™ Filterunterstützung mit Glasfritte und eingesetztem Viton-O-Ring
Das praktische Design mit einem Zentrierrand ermöglicht eine einfache Positionierung unter dem Trichter. Sartorius™ Complete Filterhalter verhindert, dass der eingefügte Membranfilter in einer Ganzglas-Vakuumfiltereinheit verschoben wird.
Marke:  Sartorius™ 6983004
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.09000kg
Artikelnummer. 10367741
  • 142.00 € / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Das praktische Design mit einem Zentrierrand ermöglicht eine einfache Positionierung unter dem Trichter.Sartorius™ Complete Filterhalter verhindert, dass der eingefügte Membranfilter in einer Ganzglas-Vakuumfiltereinheit verschoben wird.
  • Zentrierrand
  • Enthält Glasfritte, PTFE-Ring, O-Ring aus Fluorelastomer
  • Zur Verwendung mit einer Vakuum-Glasfilter-Baugruppe
Spezifikation
Spezifikation
Sartorius™ Vakuumfilterhaltersystem komplett aus Glas
Enthält Glasfritte, PTFE-Ring, O-Ring aus Fluorelastomer
Je 1
Vollständige Filterstützen