Learn More
Syngene™ UV-Filter zum Anschrauben
Der Syngene™ Anschraub-UV-Filter arbeitet zusammen mit den Syngene GBox- und GBox Mini-Systemen.
Marke:  Syngene™ FILTUV-58
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.20000kg
Artikelnummer. 12823988
  • 338.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 26-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Für die Verwendung in Filterrädern mit 7 Positionen der GBox- und GBox Mini-Systeme.
Spezifikation
Spezifikation
Befestigt
Ingenius
572 bis 625 nm