Beschreibung
Diese Filteranlage für saubere Luft Captair Flow Smart ist die ideale Workstation für alle Anwendungen, die eine absolut saubere Umgebung erfordern.
- Sicherheitsstandards: NF EN 61010 - EN 1822:1998 (HEPA H14 und ULPA U16 Filter) - Luftqualität im Gehäuse: ISO Klasse 5 EN 14644-1 Norm
- CE-Kennzeichnung
- Abmessungen (mm): Innen: L 765 x T 621 x H 732 (nutzbare Höhe der Arbeitsfläche) Außen: L 808 x T 621 x H 1110/1205 (max./min. Höhe der Filtrationssäule)
- Spannung / Frequenz 110-230 V / 50-60 Hz (je nach Konfiguration)
- Anströmgeschwindigkeit (m/s-fpm) 0,35 - 69 (abhängig von der Konfiguration)
- Luftdurchsatz (m³/h-CFM) 320 / 188 150 / 88 (je nach Konfiguration)
- Leistungsaufnahme: 55 - 35 W (je nach Konfiguration)
- Dezibelpegel 59 - 49 dBA (je nach Konfiguration)
- Seiten- und Frontplatten: Chemikalienbeständiges Acryl
- Struktur: Korrosionsbeständiger, elektrolytisch verzinkter Stahl mit säurebeständiger Polymerbeschichtung
- Das Filtrationsmodul besteht aus spritzgegossenem Polypropylen.
- Partikelfilter (1P) HEPA H14: Diese Filtrationstechnologie fängt Partikel ab, die größer als 0,1 sind.μm mit einem Wirkungsgrad von 99,995 % gemäß der MPPS-Methode nach der Norm EN 1822-1. ULPA U16: Diese Filtrationstechnologie fängt Partikel ab, die größer als 0,1 mm sind.μm mit einem Wirkungsgrad von 99,99995 % gemäß der MPPS-Methode nach der Norm EN 1822-1.
- Kohlefilter (optional) (1C) Durch Hinzufügen eines Kohlefilters zu Ihrem Gehäuse können Ihre Proben vor VOCs geschützt werden. AS Filter: Für organische Dämpfe
- Partikelvorfilter: Schützen Sie Partikelfilter vor Staub aus der Laborumgebung (nur für die 1P-Version).
- Detektionssensor: Typ S Automatische VOC-Erkennung - Filterdurchbruch
- Temperatur-/Feuchtigkeitssensor
- Ein Anemometer überwacht einen Druckabfall, der anzeigt, dass ein Vorfilter- oder Filterwechsel erforderlich ist.
- Innenbeleuchtung: LED – Schutzart IP 44 – 6000 K – 800 Lux
- Lichtknopf
- Partikelsensor
- Seitliche Anschlussmöglichkeiten: Zum einfachen Einführen von elektrischen Kabeln und/oder Flüssigkeitsleitungen in das Gehäuse – 2 Stück pro Einheit
- Arbeitsplatte Edelstahl 304 L / TRESPA™ TopLab PLUS
- Bänke: Rollwagen (Mobicap ) oder feste Bank (Benchcap )
- Regale: Interner Metallschiebeboden (nur für Benchcap )
- Kommunikationsschnittstelle: Einfache Kommunikation durch akustische und optische Impulse: Betriebszeit des Geräts, Anströmgeschwindigkeit, automatischer Alarm zur Erkennung eines Filterfehlers, Lüfterausfallalarm
- eGuard App zur Fernsteuerung, um die Dunstabzugshaube zu überwachen, Einstellungen zu ändern und Sicherheitswarnungen sofort auf Ihre Geräte (Mobiltelefon, Tablet und PC) zu erhalten.
- Netzwerkverbindung
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Filterhaube ohne Abluftleitung |
| Filtertyp | Gebundene Aktivkohle und/oder HEPA |
| Material | Korrosionsbeständiger, elektrolytisch verzinkter Stahl, säurebeständige Polymerbeschichtung |
| Modell | 321 |
| Spannung | 110/230 V |