Learn More
VITLAB™ Filtriergestell, 450 x 140 mm, für 4 Trichter
Dieses Filtergestell kann zwei bis vier Trichter mit einem oberen Außendurchmesser von 50 bis 120 mm aufnehmen.
Marke: VITLAB™ 78294
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Mit Sockel und einstellbarer Höhe
- Aus Polypropylen und Edelstahl
- Durchmesser 12.7 mm, Länge 595 mm
Spezifikation
Filtergestell | |
Polypropylen, Edelstahl | |
Haltetrichter | |
1er-Packung | |
595 mm |
Trichter (2 bis 4) | |
4 | |
Trichter mit einem Außendurchmesser von 50 bis 120 mm | |
450 x 140 mm |