Learn More
Thermo Scientific™ Filters and Accessories for Thermo Scientific Fluoroskan™, Fluoroskan™ FL and Luminoskan™ Microplate Readers
Fluoroskan™, Fluoroskan™ FL- und Luminoskan™ Mikrotiterplatten-Fluorometer und Luminometer können mit einer großen Auswahl an Zubehör und zusätzlichen Anregungs- und Emissionsfiltern ausgestattet werden, um die Funktionalität des Geräts und die Anwendungsflexibilität zu erweitern.
Marke:  Thermo Scientific™ 1424602
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.00000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 12423418
  • 430.00 € / 1 Stück
Auf Lager, versandfertig: 3
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Für die Ausführung fluorometrischer oder luminometrischer Assays bieten die Fluoroskan, Fluoroskan FL und Luminoskan Mikrotiterplatten-Lesegeräte Zuverlässigkeit und optische Technologie, die sich bereits in Tausenden von Labors auf der ganzen Welt bewährt hat. Die große Auswahl an Filtern für eine optimale Assay-Wellenlänge erhöht die Anwendungsflexibilität. Darüber hinaus erhöht die Thermo Scientific™ SkanIt™ Software die Effizienz in Ihrem Labor.
  • Filter spielen eine wesentliche Rolle bei fluorometrischen Messungen. Je besser Sie Informationen zur Verfügung stellen, desto besser sind die Messergebnisse bei der Bestellung von Spezialfiltern.
  • Wenn Sie Ratschläge zur Filterbestellung benötigen, wenden Sie sich an Ihren Thermo Fisher Scientific Ansprechpartner vor Ort, und geben Sie folgende Informationen an:
    • Name der Anwendung
    • Anregungs- und Emissionsspektren
    • Spitzen- oder Mittelwellenlängen der Anregungs- und Emissionsspektren
  • Fluorometrische Filter können je nach Anwendung auch für die Luminometrie verwendet werden. Für luminometrische Anwendungen, die Filter erfordern, wenden Sie sich an den technischen Support, um Anweisungen zu erhalten.
  • Weitere Informationen finden Sie in folgender Broschüre Empfohlene Filterpaare für verschiedene Fluoreszenzfarbstoffe für Fluoroskan- und Fluoroskan FL-Mikrotiterplatten-Fluorometer  
Spezifikation
Spezifikation
460 nm
Fluoroskantrade;, Fluoroskantrade; FL
Fluorometrische Anregungs- und Emissionsfilter 460 nm HBW 24 nm