Learn More
Thermo Scientific™ Filters and Accessories for Thermo Scientific Fluoroskan™, Fluoroskan™ FL and Luminoskan™ Microplate Readers
Fluoroskan™, Fluoroskan™FL und Luminoskan™ Mikrotiterplatten-Fluorometer und -Luminometer können mit einer großen Auswahl an Zubehör und zusätzlichen Anregungs- und Emissionsfiltern ausgestattet werden, um die Funktionalität des Geräts und die Anwendungsflexibilität zu erweitern.
Marke: Thermo Scientific™ 142540210
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
Für die Ausführung fluorometrischer oder luminometrischer Assays bieten die Fluoroskan-, Fluoroskan FL- und Luminoskan-Mikrotiterplatten-Lesegeräte Zuverlässigkeit und optische Technologie, die sich bereits in Tausenden von Labors auf der ganzen Welt bewährt hat. Die große Auswahl an Filtern für eine optimale Wellenlängenauswahl für Assays erhöht die Anwendungsflexibilität. Darüber hinaus erhöht die Thermo Scientific™ SkanIt™-Software die Effizienz in Ihrem Labor.
- Filter spielen eine wesentliche Rolle bei fluorometrischen Messungen. Je besser die von Ihnen zur Verfügung gestellten Informationen bei der Bestellung von Spezialfiltern sind, desto bessere Messergebnisse erhalten Sie.
- Wenn Sie Ratschläge benötigen, welche Filter Sie bestellen sollten, wenden Sie sich an Ihren Thermo Fisher Scientific Ansprechpartner vor Ort, und geben Sie die folgenden Informationen an:
- Name der Anwendung
- Anregungs- und Emissionsspektren
- Wellenlängen von Spitzen- oder Mittelwellenlängen der Anregungs- und Emissionsspektren
- Fluorometrische Filter können je nach Anwendung auch für die Luminometrie verwendet werden. Für luminometrische Anwendungen, die Filter erfordern, wenden Sie sich an den technischen Support für Anweisungen.
- Weitere Informationen finden Sie im folgenden Flyer: Empfohlene Filterpaare für verschiedene Fluoreszenzfarbstoffe für Fluoroskan- und Fluoroskan FL-Mikrotiterplatten-Fluorometer
Spezifikation
Anregungsfilter | |
Fluoroskan™, Fluoroskan™ FL | |
540 nm | |
540 nm, HBW 10 nm |