Learn More
Thermo Scientific™ Filter und Zubehör für Thermo Scientific Fluoroskan™, Fluoroskan™ FL- und Luminoskan™ Mikrotiterplatten-Lesegeräte
Fluoroskan™, Fluoroskan™FL und Luminoskan™ Mikrotiterplatten-Fluorometer und -Luminometer können mit einer großen Auswahl an Zubehör und zusätzlichen Anregungs- und Emissionsfiltern ausgestattet werden, um die Funktionalität des Geräts und die Anwendungsflexibilität zu erweitern.
Marke:  Thermo Scientific™ 1425182
513.00 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25043" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11869500
  • 580.00 € / 1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Für die Ausführung fluorometrischer oder luminometrischer Assays bieten die Fluoroskan-, Fluoroskan FL- und Luminoskan-Mikrotiterplatten-Lesegeräte Zuverlässigkeit und optische Technologie, die sich bereits in Tausenden von Labors auf der ganzen Welt bewährt hat. Die große Auswahl an Filtern für eine optimale Wellenlängenauswahl für Assays erhöht die Anwendungsflexibilität. Darüber hinaus erhöht die Thermo Scientific™ SkanIt™-Software die Effizienz in Ihrem Labor.
  • Filter spielen eine wesentliche Rolle bei fluorometrischen Messungen. Je besser Sie Informationen zur Verfügung stellen, desto besser sind die Messergebnisse bei der Bestellung von Spezialfiltern.
  • Wenn Sie Ratschläge zur Filterbestellung benötigen, wenden Sie sich an Ihren Thermo Fisher Scientific Ansprechpartner vor Ort, und geben Sie folgende Informationen an:
    • Name der Anwendung
    • Anregungs- und Emissionsspektren
    • Spitzen- oder Mittelwellenlängen der Anregungs- und Emissionsspektren
  • Fluorometrische Filter können je nach Anwendung auch für die Luminometrie verwendet werden. Für luminometrische Anwendungen, die Filter erfordern, wenden Sie sich an den technischen Support, um Anweisungen zu erhalten.
  • Weitere Informationen finden Sie in folgender Broschüre Empfohlene Filterpaare für verschiedene Fluoreszenzfarbstoffe für Fluoroskan- und Fluoroskan FL-Mikrotiterplatten-Fluorometer  
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Emissionsfilter
Fluoroskan, Fluoroskan FL
518/13 nm
518 nm, HBW 13 nm