Learn More
Thermo Scientific™ Filter und Zubehör für Thermo Scientific Fluoroskan™, Fluoroskan™ FL- und Luminoskan™ Mikrotiterplatten-Lesegeräte
Fluoroskan™, Fluoroskan™FL und Luminoskan™ Mikrotiterplatten-Fluorometer und -Luminometer können mit einer großen Auswahl an Zubehör und zusätzlichen Anregungs- und Emissionsfiltern ausgestattet werden, um die Funktionalität des Geräts und die Anwendungsflexibilität zu erweitern.
261.00 € - 1148.00 €
Produktcode | Marke | Tipo de producto | Longitud de onda | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Tipo de producto | Longitud de onda | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
15863537
|
Thermo Scientific™
11272700 |
Niedriger Plattenadapter |
261.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
12433398
|
Thermo Scientific™
1423202 |
Anregungsfilter | 320/40 nm |
580.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
12443398
|
Thermo Scientific™
1423352 |
Anregungsfilter | 335/13 nm |
1144.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
12463398
|
Thermo Scientific™
142340210 |
Anregungsfilter | 340 nm |
1142.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
12473398
|
Thermo Scientific™
142350220 |
Fluorometrischer Anregungsfilter | 350 nm |
1144.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
13343087
|
Thermo Scientific™
1423552 |
Anregungsfilter | 355 nm |
562.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
12493398
|
Thermo Scientific™
1423602 |
Anregungsfilter | 360 nm |
1104.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
12403408
|
Thermo Scientific™
142370212 |
Anregungs- und Emissionsfilter | 370/12 nm |
1144.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
12413408
|
Thermo Scientific™
1423802 |
Anregungs- und Emissionsfilter | 380 nm |
1104.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
11733037
|
Thermo Scientific™
1423902 |
Anregungsfilter | 390/20 nm |
580.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
12433408
|
Thermo Scientific™
142395240 |
Anregungsfilter | 395 nm |
1106.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10221300
|
Thermo Scientific™
1424002 |
Anregungs- und Emissionsfilter | 400/10 nm |
1144.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
13363087
|
Thermo Scientific™
1424052 |
Emissionsfilter | 405 nm |
564.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
12443408
|
Thermo Scientific™
142405210 |
Anregungs- und Emissionsfilter | 405 nm |
1106.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
12453408
|
Thermo Scientific™
1424102 |
Anregungs- und Emissionsfilter | 410 nm | N/A | |||||
12463408
|
Thermo Scientific™
142415210 |
Anregungs- und Emissionsfilter | 415 nm | N/A | |||||
11859500
|
Thermo Scientific™
1424202 |
Fluorometrischer Anregungs- und Emissionsfilter | 420 nm |
1106.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
12473408
|
Thermo Scientific™
1424252 |
Anregungs- und Emissionsfilter | 425 nm |
1144.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
12483408
|
Thermo Scientific™
142430210 |
Anregungsfilter | 430 nm |
560.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
12719516
|
Thermo Scientific™
142440210 |
Anregungs- und Emissionsfilter | 440 nm |
560.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
12403418
|
Thermo Scientific™
1424442 |
Anregungs- und Emissionsfilter | 444 nm |
560.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
12413418
|
Thermo Scientific™
1424502 |
Anregungs- und Emissionsfilter | 450/11 nm |
1144.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
12423418
|
Thermo Scientific™
1424602 |
Anregungs- und Emissionsfilter | 460/24 nm |
580.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
17128595
|
Thermo Scientific™
142470L |
Emissionsfilter | 470 nm |
1022.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
12433418
|
Thermo Scientific™
142475210 |
Anregungs- und Emissionsfilter | 475 nm |
1104.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
12443418
|
Thermo Scientific™
1424802 |
Anregungs- und Emissionsfilter | 480/10 nm |
1148.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
11753037
|
Thermo Scientific™
1424852 |
Anregungs- und Emissionsfilter | 485/16 nm |
580.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
12463418
|
Thermo Scientific™
142485216 |
Anregungs- und Emissionsfilter | 485 nm |
1144.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
12739516
|
Thermo Scientific™
1424902 |
Anregungs- und Emissionsfilter | 490 nm |
1144.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
12483418
|
Thermo Scientific™
1424922 |
Anregungsfilter | 485/16 nm |
1142.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
11541559
|
Thermo Scientific™
1425102 |
Anregungs- und Emissionsfilter | 510/10 nm |
580.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
11714958
|
Thermo Scientific™
1425152 |
Anregungsfilter | 515 nm |
1104.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
12493418
|
Thermo Scientific™
1425172 |
Anregungs- und Emissionsfilter | 517/15 nm |
1144.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
11869500
|
Thermo Scientific™
1425182 |
Emissionsfilter | 518/13 nm |
580.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
12403428
|
Thermo Scientific™
1425202 |
Anregungs- und Emissionsfilter | 520/10 nm |
580.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
12413428
|
Thermo Scientific™
1425212 |
Anregungsfilter | 521 nm |
1106.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
17138595
|
Thermo Scientific™
142525L |
Emissionsfilter | 525/30 nm |
1022.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
11834383
|
Thermo Scientific™
1425272 |
Emissionsfilter | 527 nm |
560.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
11712318
|
Thermo Scientific™
1425302 |
Anregungsfilter | 530/10 nm |
568.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
11919426
|
Thermo Scientific™
1425382 |
Emissionsfilter | 538/25 nm |
580.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
12433428
|
Thermo Scientific™
142540210 |
Anregungsfilter | 540/10 nm |
1142.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
12443428
|
Thermo Scientific™
1425422 |
Emissionsfilter | 542 nm |
1144.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
12453428
|
Thermo Scientific™
1425442 |
Anregungs- und Emissionsfilter | 544/15 nm |
564.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
12463428
|
Thermo Scientific™
142550208 |
Anregungsfilter | 550 nm |
1106.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
11884750
|
Thermo Scientific™
1425552 |
Emissionsfilter | 555/25 nm |
578.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
11894303
|
Thermo Scientific™
142560210 |
Anregungs- und Emissionsfilter | 560/10 nm |
1140.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
12473428
|
Thermo Scientific™
142570210 |
Emissionsfilter | 570 nm |
1104.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
12483428
|
Thermo Scientific™
1425752 |
Emissionsfilter | 575 nm |
1106.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
11817993
|
Thermo Scientific™
142578206 |
Anregungsfilter | 578 nm |
562.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
12403438
|
Thermo Scientific™
1425842 |
Anregungsfilter | 584 nm |
562.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
12413438
|
Thermo Scientific™
1425902 |
Emissionsfilter | 590/14 nm |
564.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
12423438
|
Thermo Scientific™
1425972 |
Emissionsfilter | 597/8 nm |
1148.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
12433438
|
Thermo Scientific™
1426032 |
Anregungsfilter | 603/7 nm |
1144.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
11827993
|
Thermo Scientific™
1426042 |
Emissionsfilter | 604 nm |
562.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
12453438
|
Thermo Scientific™
1426122 |
Emissionsfilter | 612 nm |
562.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
11741238
|
Thermo Scientific™
1426202 |
Anregungs- und Emissionsfilter | 620/10 nm |
580.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
11731238
|
Thermo Scientific™
142620220 |
Anregungs- und Emissionsfilter | 620 nm |
1102.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
12463438
|
Thermo Scientific™
1426212 |
Fluorometrischer Emissionsfilter | 621 nm |
1144.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
12473438
|
Thermo Scientific™
142635255 |
Emissionsfilter | 635 nm |
1142.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
12483438
|
Thermo Scientific™
1426402 |
Anregungs- und Emissionsfilter | 640/10 nm |
1144.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
17148595
|
Thermo Scientific™
142640L |
Emissionsfilter | 640 nm |
1022.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
12493438
|
Thermo Scientific™
1426462 |
Anregungsfilter | 646/10 nm |
576.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
12403448
|
Thermo Scientific™
142650220 |
Anregungs- und Emissionsfilter | 650 nm |
1140.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
12413448
|
Thermo Scientific™
1426702 |
Anregungs- und Emissionsfilter | 670/10 nm |
1142.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
12423448
|
Thermo Scientific™
142678210 |
Emissionsfilter | 678 nm |
562.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
12433448
|
Thermo Scientific™
1426802 |
Anregungs- und Emissionsfilter | 680/20 nm |
576.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
12443448
|
Thermo Scientific™
1427002 |
Anregungs- und Emissionsfilter | 700 nm |
1106.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
12453448
|
Thermo Scientific™
1427902 |
Emissionsfilter | 790 nm |
1144.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
Für die Ausführung fluorometrischer oder luminometrischer Assays bieten die Fluoroskan-, Fluoroskan FL- und Luminoskan-Mikrotiterplatten-Lesegeräte Zuverlässigkeit und optische Technologie, die sich bereits in Tausenden von Labors auf der ganzen Welt bewährt hat. Die große Auswahl an Filtern für eine optimale Wellenlängenauswahl für Assays erhöht die Anwendungsflexibilität. Darüber hinaus erhöht die Thermo Scientific™ SkanIt™-Software die Effizienz in Ihrem Labor.
- Filter spielen eine wesentliche Rolle bei fluorometrischen Messungen. Je besser Sie Informationen zur Verfügung stellen, desto besser sind die Messergebnisse bei der Bestellung von Spezialfiltern.
- Wenn Sie Ratschläge zur Filterbestellung benötigen, wenden Sie sich an Ihren Thermo Fisher Scientific Ansprechpartner vor Ort, und geben Sie folgende Informationen an:
- Name der Anwendung
- Anregungs- und Emissionsspektren
- Spitzen- oder Mittelwellenlängen der Anregungs- und Emissionsspektren
- Fluorometrische Filter können je nach Anwendung auch für die Luminometrie verwendet werden. Für luminometrische Anwendungen, die Filter erfordern, wenden Sie sich an den technischen Support, um Anweisungen zu erhalten.
- Weitere Informationen finden Sie in folgender Broschüre Empfohlene Filterpaare für verschiedene Fluoreszenzfarbstoffe für Fluoroskan- und Fluoroskan FL-Mikrotiterplatten-Fluorometer