Learn More
LABPLAS Filtra-Bag Vollseitenfilter
Artikelnummer. 17980125
Ansicht ändern
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
152 x 229 mm
191 x 305 mm
254 x 381 mm
381 x 381 mm
381 x 508 mm
Packungsgröße:
200 Stück
400 Stück
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Abmessungen (L x B) Packungsgröße
17980125 254 x 381 mm 400 Stück
17940135 381 x 381 mm 200 Stück
17920135 381 x 508 mm 200 Stück
17960285 152 x 229 mm 400 Stück
17990275 191 x 305 mm 400 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 17980125 Lieferant LABPLAS Lieferanten-Nr. SCT1015A
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    514.08 €
    491.84 € / 400 Stück
    Sparen 22.24 €
    4% Rabatt
Verfügbar ab: 17-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Der Filtra-Bag verfügt über eine vollflächige, stabile Filtermembran, um einen optimalen Durchfluss zwischen den Kammern während des Mahlvorgangs zu gewährleisten.
  • FILTRA-BAG mit Abreißschutzstreifen
  • Vollflächige, stabile Filtermembran zur Gewährleistung eines optimalen Durchflusses zwischen den Kammern während des Mahlvorgangs.
  • Flexible und robuste Außenwände verhindern das Durchstechen beim Schleifen.
  • Klar
  • In verschiedenen Größen erhältlich
Spezifikation
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Farbe Klar
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Sterilität Steril
Latexfrei Ja
Anzahl pro Karton 400/Cs.
Dicke (angloamerikanisch) 4 Mol.
Abmessungen (L x B) 254 x 381 mm
Länge (angloamerikanisch) 10 in.
Breite (angloamerikanisch) 15 in.
Produkttyp Mischerbeutel
Länge (metrisch) 254 mm
Breite (metrisch) 381 mm
Dicke (metrisch) 101,6 μm