Learn More
Macherey-Nagel™ Pergamentblättchen MN40/25 Format:10x10cm (VE=1000Stck.)
Marke:  Macherey-Nagel™ 194000
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.45000kg
Artikelnummer. 10286471
  • 38.70 € / 1000 Stück
Verfügbar ab: 17-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Bestellinformation
WidthMetric
Spezifikation
Spezifikation
Blatt
Wägesirup und halbkristalline Substanzen
100/Packung
10 x 10cm
Pergamentpapier
MN 40/25
Pergamentpapier
10 cm