Learn More
Macherey-Nagel™ Filtra Rap Test Gefaltetes Filterpapier aus Cellulose, Sorte MN 615
Besonders geeignet für allgemeine Laborfiltrationen. Macherey-Nagel™ gefaltete Filterpapiere Gütegrad MN615 ist ein glattes qualitatives Papier mit mittelschneller Filtrationsgeschwindigkeit. Der durchschnittliche Aschegehalt beträgt ca. 0.1 %, der Gehalt an α-Cellulose beträgt ca. 95 %.
29.80 € - 107.00 €
Spezifikation
Flächengewicht | 70 g/m2 |
---|---|
Beschreibung | Glatt |
Format | Gefaltet |
Material | Zellulose |
Filtrationsgeschwindigkeit | 22sec. |
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10493501
|
Macherey-Nagel™
531038 |
385 mm |
107.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 21-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10593621
|
Macherey-Nagel™
531007 |
70 mm |
29.80 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 08-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10599621
|
Macherey-Nagel™
531009 |
90 mm |
45.55 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 08-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10700602
|
Macherey-Nagel™
531012 |
125 mm |
29.80 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 08-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
Hochwertige MN-Filterpapiere verwenden Baumwoll-Linter und raffiniertes Zellstoff mit einem hohen Gehalt an α-Cellulose. Baumwoll-Linter sind Kurzfaserhaare aus Baumwollsamen, die nicht für textile Zwecke verwendet werden können, aber für die Herstellung von weichen und saugfähigen Filterpapieren sehr gut geeignet sind. Neben Baumwoll-Lintern verwendet Macherey-Nagel hauptsächlich Zellstoff, der durch chemische Behandlung von Pflanzenmaterialien, z. B. Nadel- oder Laubholz, gewonnen wird.
Spezifikation
70 g/m2 | |
Gefaltet | |
22sec. | |
MN 615 | |
0,16 mm |
Glatt | |
Zellulose | |
Qualitative Analyse | |
100/Packung | |
Filterpapier |