Learn More
Macherey-Nagel™ Filtra Rap Test Rundes Filterpapier, Sorte MN 621
Nassfest für den Einsatz in industriellen Anwendungen. Macherey-Nagel™ Filterpapiere Gütegrad MN 621, rund, sind glatte, dicke Filterpapiere mit mittlerer Filtrationsgeschwindigkeit. Anwendungen umfassen Boden- und Keimtests, porösen Filtersteinschutz und Regeneration von Turbinen- und Transformatoröl.
Marke: Macherey-Nagel™ 442009
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10000kg
Beschreibung
Hochwertige MN-Filterpapiere verwenden Baumwoll-Linter und raffiniertes Zellstoff mit einem hohen Gehalt an α-Cellulose. Baumwoll-Linter sind Kurzfaserhaare aus Baumwollsamen, die nicht für textile Zwecke verwendet werden können, aber für die Herstellung von weichen und saugfähigen Filterpapieren sehr gut geeignet sind. Neben Baumwoll-Lintern verwendet Macherey-Nagel hauptsächlich Zellstoff, der durch chemische Behandlung von Pflanzenmaterialien, z. B. Nadel- oder Laubholz, gewonnen wird.
Spezifikation
100/Packung | |
Nassfest, glatt | |
90 mm | |
Bodenanalyse, Keimanalyse, Ölregeneration | |
Basisgewicht: 130 g/m2 |
0,27 mm | |
Filterpapier | |
MN 621 | |
Rund |