Learn More
Macherey-Nagel™ Filtra Rap Test Gefaltetes Filterpapier, Sorte MN 715
Besonders geeignet für die Fettanalyse. Macherey-Nagel™ gefaltete Filterpapiere Gütegrad MN715 sind glatte qualitative Papiere aus sorgfältig ausgewählten Rohstoffen, um fettfreies Papier mit einem niedrigen ätherlöslichen Rückstand zu gewährleisten.
35.50 € - 69.40 €
Spezifikation
Flächengewicht | 70 g/m2 |
---|---|
Beschreibung | Glatt, fettfrei |
Format | Gefaltet |
Material | Zellulose |
Filtrationsgeschwindigkeit | 22sec. |
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10689551
|
Macherey-Nagel™
528018 |
185 mm |
35.50 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 05-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10758412
|
Macherey-Nagel™
528032 |
320 mm |
69.40 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 14-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
Hochwertige MN-Filterpapiere verwenden Baumwoll-Linter und raffiniertes Zellstoff mit einem hohen Gehalt an α-Cellulose. Baumwoll-Linter sind Kurzfaserhaare aus Baumwollsamen, die nicht für textile Zwecke verwendet werden können, aber für die Herstellung von weichen und saugfähigen Filterpapieren sehr gut geeignet sind. Neben Baumwoll-Lintern verwendet Macherey-Nagel hauptsächlich Zellstoff, der durch chemische Behandlung von Pflanzenmaterialien, z. B. Nadel- oder Laubholz, gewonnen wird.
Spezifikation
70 g/m2 | |
Gefaltet | |
22sec. | |
MN 715 | |
0,16 mm |
Glatt, fettfrei | |
Zellulose | |
Analyse von Fetten | |
100/Packung | |
Filterpapier |