Learn More
Macherey-Nagel™ NANOCOLOR CSB 60000 Rundküvettentest mit Barcode Pg. à 20
Einfache, schnelle CSB-Messungen, die der ISO 15705-Norm entsprechen. Macherey-Nagel™ Nanocolor™ CSB-Röhrentests enthalten genau vordosierte Reagenzien in 16 mm-Küvetten und zusätzliche Reagenzien für einfache Handhabung, hohe Sicherheit und maximale Präzision. In verschiedenen Messbereichen erhältlich.
Marke: Macherey-Nagel™ 985022
Weitere Details : CAS : 7783-35-9 Netto-Gewicht : 0.25000kg Transport : UN number : 3264 Chem class : 8 Pack group : II
Beschreibung
Nanocolor™ Röhrentests bieten einfache Handhabung für Routine-, Labor- und Prozessanalysen. Sie sind ideal verpackt in stabilen Boxen mit farbcodierten Etiketten, die alle relevanten Informationen auf einen Blick liefern. Für die ISO 15705-konforme CSB-Analyse stehen verschiedene standardisierte Röhrentests zur Verfügung, die für die photometrische Auswertung geeignet sind. Jeder Röhrentest ist für die automatische Erkennung durch Macherey-Nagel-Photometer mit einem Barcode versehen.
- Einfach
- Farbige Piktogramme als Schritt-für-Schritt-Anleitung
- Große Küvetten für einfaches Pipettieren
- Barcodierte Küvetten für die automatische Testauswahl
- Sicher:
- Bequemes Entnehmen von Röhrchen aus der Box
- Kein Kontakt mit Chemikalien
- Reaktionen auf Basis international anerkannter Standardmethoden
- Zuverlässig
- Präzise vordosierte Reagenzien
- Geeignete Tests für jede Anwendung
- Gleichbleibend hohe Qualität von Charge zu Charge
Spezifikation
ISO 6060 | |
Bestimmung des chemischen Sauerstoffbedarfs (CSB) | |
20 x 16 mm-Küvetten, mit Reagenz und einer Nullküvette vorgefüllt | |
Je 1 | |
Kaliumdichromat |
Küvetten | |
Macherey-Nagel-Photometer | |
20 | |
5,0 bis 60 mg/l O2 | |
NANOCOLOR Röhrchen-Test-CSB |
Sicherheit und Handhabung
- NANOCOLOR COD 60
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 4
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
- Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
- H373-Kann die Organe schädigen.
- H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: silver sulphate, sulphuric acid, potassium dichromate, mercury(II) sulphate