Learn More
Cytiva™ Whatman™ Luftfilterpapier aus Aktivkohle der Güteklasse 72
Artikelnummer. 10445300
Change view
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
55 mm
Packungsgröße:
100 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Durchmesser (metrisch) unitSize
10445300 55 mm 100 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10445300 Lieferant Cytiva™ Lieferanten-Nr. 1872055
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Aktivkohle-Luftfilterpapiere sind für die Überwachung der radioaktiven Jodbelastung der Luft in medizinischen und nuklearen Anlagen konzipiert. Diese Zellulosefilterpapiere der Güteklasse 72 wurden speziell für diese sicherheitskritischen Umgebungen entwickelt und liefern empfindliche und genaue Analyseergebnisse.
  • Produktart: Filterpapier
  • Note: 72
  • Material: Zellulose/Glas/Aktivkohle
  • Dicke (metrisch): 800 μm
  • Durchmesser (metrisch): 55 mm
  • Gewicht: 195 g/
  • Zur Verwendung mit (Anwendung): Überwachung der radioaktiven Jod-Luftverschmutzung in medizinischen und nuklearen Anlagen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Material Zellulose/Glas/Aktivkohle
Sterilität Unsteril
Zur Verwendung mit (Anwendung) Überwachung der Luftverschmutzung durch radioaktives Jod in medizinischen und nuklearen Anlagen
Güte 72
Anzahl pro Packung Gehäuse 100Pack
Dicke (metrisch) 800 μm
Typ Filterpapier
Durchmesser (angloamerikanisch) 2,2 in.
Durchmesser (metrisch) 55 mm