Learn More
Tocris Bioscience™ FIN 56
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 18736296
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
25 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
5 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18736296 25 mg 25 Milligramm
18759286 5 mg 5 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 18736296 Lieferant Tocris Bioscience™ Lieferanten-Nr. 6280/25
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Ferroptosis activator
FIN 56 is a bifunctional inducer of ferroptosis in vitro. Activates squalene synthase (SQS) leading to coenzyme Q10 depletion. Also induces degradation of glutathione peroxidase 4 (GPX4), via acetyl-CoA carboxylase (ACC).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N2,N7-Dicyclohexyl-9-(hydroxyimino)-9H-fluorene-2,7-disulfonamide
CAS 1083162-61-1
Prozentgehaltsbereich >98%
Menge 25 mg
Ziel Ferroptosis Activators
Summenformel C25H31N3O5S2
Formelmasse Observed MW: 517.66