Beschreibung
Thermo Scientific™ Finger Tite-Ferrulen bieten eine leichte Montage, Zuverlässigkeit und leckfreie Verbindungen.
Thermo Scientific Finger Tite-Ferrulen sind die nächste Generation des SilTite™-Verbindungssystems.
Vorteile gegenüber herkömmlichen Graphit/Polymer-Ferrulen:
- Die perfekte Metall-Metall-Dichtung schließt Kontaminationen aus und verringert Luft/Wasser-Hintergrund
- Kein Nachziehen der Ferrulen erforderlich, da sich diese im GC-Betriebstemperaturbereich beim Einbau ausdehnen und zusammenziehen
- Kein Werkzeug erforderlich
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Ferrule |
| Beschreibung | 0,4-mm-Ferrule |
| Durchmesser (metrisch) | 0,4 mm |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | 0,1 bis 0,25 mm Innendurchmesser GC-Säulen |