Learn More
Thermo Scientific™ Finger Tite-Ferrulen
Artikelnummer. 10055914 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Change view
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
0,4 mm
0,5 mm
Packungsgröße:
10 Stück
Artikelnummer. Durchmesser (metrisch) unitSize
10055914 0,5 mm 10 Stück
10015964 0,4 mm 10 Stück
2 options
Artikelnummer. 10055914
Marke: Thermo Scientific™ 290S1131
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Thermo Scientific™ Finger Tite-Ferrulen bieten eine leichte Montage, Zuverlässigkeit und leckfreie Verbindungen.
Thermo Scientific™ Finger Tite-Ferrulen bieten eine leichte Montage, Zuverlässigkeit und leckfreie Verbindungen.
Thermo Scientific Finger Tite-Ferrulen sind die nächste Generation des SilTite™-Verbindungssystems.
Vorteile gegenüber herkömmlichen Graphit/Polymer-Ferrulen:
  • Die perfekte Metall-Metall-Dichtung schließt Kontaminationen aus und verringert Luft/Wasser-Hintergrund
  • Kein Nachziehen der Ferrulen erforderlich, da sich diese im GC-Betriebstemperaturbereich beim Einbau ausdehnen und zusammenziehen
  • Kein Werkzeug erforderlich
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Typ Ferrule
Beschreibung 0,5-mm-Ferrule
Durchmesser (metrisch) 0,5 mm
Zur Verwendung mit (Geräte) 0,32 mm ID GC-Säulen