Learn More
Kartell™ Lamellenstopfen für Einweg-Röhrchen
Die flexiblen Lamellen gewährleisten einen festen Sitz.
25.00 €
Spezifikation
Produkttyp | Gerippter Stöpsel |
---|---|
Zertifizierung/Konformität | CE-IVD |
Material | Polyethylen |
Zur Verwendung mit (Geräte) | 15- bis 17 mm-Röhrchen |
Produktcode | Marke | Farbe | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
11341195
|
Kartell™
8830506 |
Gelb | 15- bis 17 mm-Röhrchen |
25.00 €
1000 Stück |
Verfügbar ab: 15-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11361195
|
Kartell™
8830512 |
Grün | 15- bis 17 mm-Röhrchen |
25.00 €
1000 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
Beschreibung
Die flexiblen Lamellen gewährleisten einen festen Sitz.
- Für Röhrchen von 11 bis13 mm oder 15 bis 17 mm
- Erhältlich in zahlreichen Farben zur Codierung
Spezifikation
Gerippter Stöpsel | |
CE-IVD | |
Polyethylen | |
15- bis 17 mm-Röhrchen |