Learn More
Thermo Scientific™ Finnpipette™ F2 Einkanalpipetten mit festem Volumen
Mit der Thermo Scientific™ Finpipette™ F2 Pipette mit festem Volumen, einer der leichtesten Pipetten überhaupt, können Sie zeitaufwändige Pipettierarbeiten mit mehr Komfort durchführen.
Marke: Thermo Scientific™ 4652110
254.44 EUR gültig bis 2024-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21741" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.24300kg
Beschreibung
Bequemes Pipettieren auch über längere Zeiträume erlauben die Thermo Scientific™ Finpipette™ F2 Pipetten mit Fixvolumen.l Als eine der leichtesten auf dem Markt erhältlichen Pipetten verfügen sie über eine Fingerstütze, die der Hand während des Pipettierens entlastet. Wiederholte Pipettiervorgänge über längere Zeiträume hinweg werden dadurch wesentlich bequemer und weniger ermüdend, sodass sich auch das RSI-Risiko (Repetitive Strain Injury) verringert. Der abgerundete, ergonomisch geformte Knopf für den Spitzenabwurf ermöglicht eine bequeme Daumenposition.
Seit Jahrzehnten sorgen die Thermo Scientific Finnpipette Pipettiersysteme in Tausenden von Laboren und Anwendungen weltweit für unerreichte Produktivität und Ergonomie.Finnpipette F2: Hat sich im langfristigen intensiven Einsatz zuverlässig bewährt
Robust und langlebig
Finnpipette F2 enthält robuste PVDF-Komponenten, die aggressiven Chemikalien und den schädlichen Auswirkungen von UV-Licht standhalten. Das robuste Design widersteht der physischen Verwendung ohne Beschädigung.
Vollständig autoklavierbar
Die Dekontamination der Finnpipette F2 ist einfach, da die F2 zum Autoklavieren nicht zerlegt werden muss, was Unterbrechungen und Ausfallzeiten minimiert.
Einfache Wartung
Lösen Sie einfach den Spitzenkonus für eine effiziente tägliche Wartung oder Dekontamination, wenn Sie keinen Autoklav verwenden.
Ausblasverfahren
150 % höherer Luftausstoß zur effizienten Abgabe von Mikrovolumen und zur Vermeidung der Kapillarwirkung bei 50 μl- und kleineren Modellen.
Große Auswahl an Finntip Pipettenspitzen
Finntips wurden speziell für Finnpipette Modelle entwickelt und hergestellt, um optimale Leistung, Präzision und Genauigkeit zu gewährleisten.
CE-Kennzeichnung
Die Finnpipette F2 einschließlich kompatibler Finntip Pipettenspitzen ist gemäß der europäischen IVD-Richtlinie mit einer CE-Kennzeichnung versehen.
5 Jahre Garantie
In Form einer praktischen Online-Registrierung, die sich von Land zu Land unterscheiden kann.
Spezifikation
Finntip 5 ml, Filter 5 ml | |
Autoklavierbar | |
Finnpipette™ F2 | |
Pipette mit festem Volumen |
FinnpipetteTM F2 mit Festvolumen | |
PVDF | |
1 | |
5000 µl |